Läs mer
2-metyl-1,3-oxazol-4-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10673235
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10673235 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10411504 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10215554 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10673235 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57901DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23062-17-1
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
InChI-nyckel IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyloxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-methyl, 4-carboxy-2-methyl-1,3-oxazole, 2-methyloxa, oxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyloxazol-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-3h-isoxazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-oxazolecarboxylic acid
PubChem CID 539404
IUPAC-namn 2-metyl-1,3-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NC(=CO1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-methyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 127.1
Procent renhet 97%