Läs mer
2-Methyl-1,3-propandiol (beta-Hydroxyisobutanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1,3-propandiol |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(2-5)3-6/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 90.0681 |