Läs mer
(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603595
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10603595 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10006924 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05709DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 76632-23-0
Molekylformel C5H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 129.177
InChI-nyckel KRCIFTBSQKDYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-methylthiazol-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methylthiazole, 4-thiazolemethanol, 2-methyl, 2-methyl-thiazol-4-yl-methanol, 2-methyl-4-thiazolemethanol, 4-thiazolemethanol,2-methyl, 2-methyl-4-thiazolyl methanol, 4-hydroxymethyl-2-methyl thiazole
PubChem CID 10582809
IUPAC-namn (2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)metanol
LEDER CC1=NC(=CS1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 129.18
Procent renhet 97%