Läs mer
(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10613595
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10613595 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10208513 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10613595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05713CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 103694-26-4
Molekylformel C5H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 128.193
MDL-nummer MFCD06212804
InChI-nyckel ZCKAEFOHSOQKHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazole-4-methylamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, c-2-methyl-thiazol-4-yl-methylamine, 4-thiazolemethanamine, 2-methyl, 4-thiazolemethanamine,2-methyl, 4-aminomethyl-2-methyl-1,3-thiazole, 1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 2-methylthiazol-4-yl methylamine
PubChem CID 18467479
IUPAC-namn (2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)metanamin
LEDER CC1=NC(=CS1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 128.2
Procent renhet 97%