Läs mer
2-metyl-1,3-tiazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10644385
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10644385 1 g 1g
10471684 250 mg 250mg
10021214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10644385 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05704DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 20949-84-2
Molekylformel C5H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 127.16
MDL-nummer MFCD06655197
InChI-nyckel AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763191
IUPAC-namn 2-metyl-1,3-tiazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=NC(C=O)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formel vikt 127.17
Procent renhet 97%