Läs mer
2-metyl-1,3-tiazol-4-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10213432
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10213432 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10275424 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10213432 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB02802DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 174223-29-1
Molekylformel C5H6N2S2
Molekylvikt (g/mol) 158.237
MDL-nummer MFCD00052167
InChI-nyckel DIOPPULTIGEDCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthiazole-4-carbothioamide, amino 2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methane-1-thione, maybridge4_004334, 2-methylthiazole-4-thiocarboxamide, 4-thiazolecarbothioamide,2-methyl, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl, 2-methylthiazole-4-carbothioic acid amide, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl-9ci
PubChem CID 2744365
IUPAC-namn 2-metyl-l,3-tiazol-4-karbotioamid
LEDER CC1=NC(=CS1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbothioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.25
Procent renhet 97%