Läs mer
2-metyl-1,3-tiazol-4-karboximidamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10752323
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10752323 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10544994 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752323 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB03559DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 18876-82-9
Molekylformel C5H8ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 177.65
MDL-nummer MFCD00178765
InChI-nyckel YYLYRAUCGUIGIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methyl-thiazole-4-carboxamidine hydrochloride, 2-methylthiazole-4-carboximidamide hydrochloride, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxamidine, chloride, 4-thiazolecarboximidamide,2-methyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2799402
IUPAC-namn 2-metyl-l,3-tiazol-4-karboximidamid;hydroklorid
LEDER CC1=NC(=CS1)C(=N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboximidamide hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.66
Procent renhet 97%