Läs mer
2-metyl-1,3-tiazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394702
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10394702 250 mg 250mg
10572662 1 g 1g
10321665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10394702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC05701CB
Kemiska identifierare
CAS 35272-15-2
Molekylformel C5H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 143.16
MDL-nummer MFCD03407332
InChI-nyckel ZHDRDZMTEOIWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-thiazole4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 284728
IUPAC-namn 2-metyl-1,3-tiazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NC(=CS1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 143.17
Procent renhet 97%