Läs mer
2-Methyl-1,4-bis(trimethylsiloxy)benzene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499627
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11499627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22116.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78018-53-8
Molekylformel C13H24O2Si2
Molekylvikt (g/mol) 268.50
MDL-nummer MFCD02683083
InChI-nyckel IPYOHMJSEPFQSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,4-bis trimethylsiloxy benzene, trimethyl 3-methyl-4-trimethylsilyl oxy phenoxy silane, 2,5-bis trimethylsiloxy toluene, methylhydroquinone, 2tms derivative, methylhydroquinone, bis trimethylsilyl ether, 1,4-bis trimethylsilyl oxy-2-methylbenzene, benzene,2-methyl-1,4-bis trimethylsilyl oxy, 2-methyl-1,4-phenylene bis oxy bis trimethylsilane
PubChem CID 12691803
IUPAC-namn trimethyl-(2-methyl-4-trimethylsilyloxyphenoxy)silane
LEDER CC1=C(O[Si](C)(C)C)C=CC(O[Si](C)(C)C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1,4-bis(trimethylsiloxy)benzene
Kvantitet 5 g
Formel vikt 268.51
Procent renhet 98%
Känslighet Moisture sensitive