Läs mer
2-metyl-1,4-butanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1,4-butanediol |
| CAS | 2938-98-9 |
| Molekylformel | C5H12O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | C(CCO)(CO)C |
| IUPAC-namn | 2-metylbutan-1,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vikt | 104.0837 |