Läs mer
2-Methyl-1,4-dioxecane-5,10-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1,4-dioxecane-5,10-dione |
| CAS | 93777-90-3 |
| Molekylformel | C9H14O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-7-6-12-8(10)4-2-3-5-9(11)13-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CC(OC(CCCC1)=O)COC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |