Läs mer
2-Methyl-1-(4-methoxyphenyl)methoxy-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1-(4-methoxyphenyl)methoxy-2-propanol |
| CAS | 154044-75-4 |
| Molekylformel | C12 H18 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O3/c1-12(2,13)9-15-8-10-4-6-11(14-3)7-5-10/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(COCC(C)(C)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-2-methylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vikt | 210.1256 |