Läs mer
2-[Methyl-1-(4-methoxyphenyl)methoxy]propyl-4’-nitrophenyl-d6 Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[Methyl-1-(4-methoxyphenyl)methoxy]propyl-4’-nitrophenyl-d6 Carbonate |
| Molekylformel | C19 D6 H15 N O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]-1,1-dimethylethyl-carbonic Acid-d6 4-Nitrophenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO7/c1-19(2,13-25-12-14-4-8-16(24-3)9-5-14)27-18(21)26-17-10-6-15(7-11-17)20(22)23/h4-11H,12-13H2,1-3H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(COCc1ccc(OC)cc1)(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-[(4-methoxyphenyl)methoxymethyl]propan-2-yl] (4-nitrophenyl) carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.409 |
| Formel vikt | 381.169 |