missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 53207-58-2 |
| Molekylformel | C11H14OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one, p-(Methylthio)isobutyrophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14OS/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(13-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.29 |
| Formel vikt | 194.0765 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?