Läs mer
2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 53207-59-3 |
| Molekylformel | C11H14O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | p-Methylsulfonylisobutyrophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3S/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(7-5-9)15(3,13)14/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.29 |
| Formel vikt | 226.0664 |