Läs mer
2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-propen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-propen-1-one |
| CAS | 516453-68-2 |
| Molekylformel | C11H12O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3S/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(7-5-9)15(3,13)14/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(=C)C(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-(4-methylsulfonylphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.28 |
| Formel vikt | 224.0507 |