Läs mer
2-Metyl-1-(4-(metyltio)fenyl)-2-morfolinopropan-1-on, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone |
| CAS | 71868-10-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15H21NO2S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)-2-morpholinopropan-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino-1-propanone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropane-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropanone, 2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one, Caccure 907, Chemcure 709, Ciba 907, D 177, GR 907, Genocure PMP, I 907, IC 907, IHT-PI 907, IR 907, Irg 907, Irgacure 184C, Irgacure 907, Irgacure I 907, JR 907, Photocure 907, Photoinitiator 907, Runtecure 1107, SB-PI 777, UV-Cure D 177, photoinitiator 970, α-Methyl-4-(methylmercapto)-mopholinopropiophenone, α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2 |
| IUPAC-namn | 2-metyl-1-(4-metylsulfanylfenyl)-2-morfolin-4-ylpropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.4 |
| Visa mer |