Läs mer
2-Metyl-1-(4-(metyltio)fenyl)-2-morfolinopropan-1-on, TRC
Produktkod. 30472954
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30472954 250 mg
1 options
Produktkod. 30472954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM339625250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone
CAS 71868-10-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15H21NO2S
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)-2-morpholinopropan-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino-1-propanone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropane-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropanone, 2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one, Caccure 907, Chemcure 709, Ciba 907, D 177, GR 907, Genocure PMP, I 907, IC 907, IHT-PI 907, IR 907, Irg 907, Irgacure 184C, Irgacure 907, Irgacure I 907, JR 907, Photocure 907, Photoinitiator 907, Runtecure 1107, SB-PI 777, UV-Cure D 177, photoinitiator 970, α-Methyl-4-(methylmercapto)-mopholinopropiophenone, α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone
InChI formel InChI=1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
LEDER CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
IUPAC-namn 2-metyl-1-(4-metylsulfanylfenyl)-2-morfolin-4-ylpropan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 279.4
Formel vikt 279.1293