Läs mer
2-Methyl-1,4-naphthalenediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1,4-naphthalenediol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6,12-13H,1H3 |
| Formel vikt | 174.0681 |