Läs mer
2-metyl-1,4-naftalenon, 98 %
Produktkod. 11450134
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450134 50 g 50g
11440134 10 g 10g
11460134 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450134 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13593.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172,183 g/mol
2-Metyl-1,4-naftokinon är en protrombogen förening och används som modellkinon i cellodlingsundersökningar. 2-Metyl-1,4-naftokinon är en syntetisk analog av 1,4-naftokinon med en metylgrupp i 2-position. 2-Metyl-1,4-naftokinon kan användas som ett oxidativt skadainducerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methyl-1,4-naftokinon är en protrombogen förening och används som modellkinon i cellodlingsundersökningar. 2-Metyl-1,4-naftokinon är en syntetisk analog av 1,4-naftokinon med en metylgrupp i 2-position. 2-Metyl-1,4-naftokinon kan användas som ett oxidativt skadainducerande medel.
Löslighet Löslig
i metanol
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-27-5
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.183
MDL-nummer MFCD00001681
InChI-nyckel MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC-namn 2-metylnaftalen-1,4-dion
LEDER CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Smältpunkt 104 °C till 107 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
Beilstein 1908453
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5831
Löslighetsinformation Löslig i metanol
Formel vikt 172.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.