Läs mer
2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one |
| CAS | 64436-58-4 |
| Molekylformel | C11H11OF3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F3O/c1-7(2)10(15)8-3-5-9(6-4-8)11(12,13)14/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.19 |