Läs mer
2-metyl-1,5-difenyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10009561
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10009561 1 g 1g
10187814 5 g 5g
10691693 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10009561 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00294DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 109812-64-8
Molekylformel C18H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 277.323
MDL-nummer MFCD01567220
InChI-nyckel DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2735512
IUPAC-namn 2-metyl-1,5-difenylpyrrol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 277.32
Procent renhet 97%