Läs mer
2-metyl-1-butantiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495047
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495047 5 g 5g
11405057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21949.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1878-18-8 | C5H12S | 104.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-18-8
Molekylformel C5H12S
Molekylvikt (g/mol) 104.21
MDL-nummer MFCD00004883
InChI-nyckel WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methyl-1-butanethiol, 1-butanethiol, 2-methyl, 2-methylbutyl mercaptan, 2-methylbutanethiol, fema no. 3303, 2-methyl-butanethiol, acmc-1cuce, 2-methyl-1-butane thiol, 1-butanethiol,2-methyl, 1-mercapto-2-methylbutane
PubChem CID 15877
IUPAC-namn 2-metylbutan-1-tiol
LEDER CCC(C)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-butanethiol
Densitet 0.845
Kokpunkt 116°C to 117°C
Flampunkt 19°C (67°F)
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 104.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.