Läs mer
2-Methyl-1-buten-3-yne, 97%
Produktkod. p-7044384
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332386 5 g 5g
11342386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06111.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-80-8 | C5H6 | 66.103 g/mol
2-Methyl-1-buten-3-yne är ett reagens som används i analytiska studier för att bestämma aromföreningarna som finns i olika saker genom att använda pyrolysgaskromatografimasspektrometritekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methyl-1-buten-3-yne är ett reagens som används i analytiska studier för att bestämma aromföreningarna som finns i olika saker genom att använda pyrolysgaskromatografimasspektrometritekniker.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med tungmetallpulver, värme. Skydda mot värme och direkt solljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-80-8
Molekylformel C5H6
Molekylvikt (g/mol) 66.103
MDL-nummer MFCD00008599
InChI-nyckel BOFLDKIFLIFLJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropenylacetylene, 2-methyl-1-buten-3-yne, valylene, 1-buten-3-yne, 2-methyl, 3-methyl-3-buten-1-yne, 2-methylbutenyne, isopropenyl acetylene, acmc-20anrd, 2-methyl-1-butenyne, 2-methyl-l-buten-3-yne
PubChem CID 62323
IUPAC-namn 2-metylbut-l-en-3-yn
LEDER CC(=C)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-buten-3-yne
Smältpunkt -113°C
Densitet 0.694
Kokpunkt 32°C to 33°C
Flampunkt −45°C (−49°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 969175
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 66.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.