Läs mer
2-metyl-1-buten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362229
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362229 25 g 25g
11352229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27230.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-46-2 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Methyl-1-buten används som lösningsmedel i organisk syntes. Det används också vid framställning av pinacolon, smakförstärkare, kryddor, växtskyddsmedel och tertiär amylfenol. Vidare fungerar det som ett ljuskänsligt material och betongdispergeringsmedel. Utöver detta används det som bränsle och bränsletillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Methyl-1-buten används som lösningsmedel i organisk syntes. Det används också vid framställning av pinacolon, smakförstärkare, kryddor, växtskyddsmedel och tertiär amylfenol. Vidare fungerar det som ett ljuskänsligt material och betongdispergeringsmedel. Utöver detta används det som bränsle och bränsletillsats.
Löslighet
Löslig i eter, etanol och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-46-2
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.14
MDL-nummer MFCD00009333
InChI-nyckel MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butene, 2-methylbutene, 1-butene, 2-methyl, 1-isoamylene, 2-methylbutene-1, butene, 2-methyl, gamma-isoamylene, .gamma.-isoamylene, unii-33c9y0i55h, c2h5c ch3 =ch2
PubChem CID 11240
ChEBI CHEBI:77915
IUPAC-namn 2-metylbut-1-en
LEDER CCC(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-butene
Smältpunkt -137°C
Densitet 0.651
Kokpunkt 31°C to 32°C
Flampunkt −48°C (−54°F)
Brytningsindex 1.374
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2459
Löslighetsinformation Soluble in ether,ethanol and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 70.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.