Läs mer
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 56586-13-1 |
| Molekylformel | C8H14O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC1CCCCC1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methylcyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vikt | 142.0994 |