missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30467969
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30467969 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30467969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2953902.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 56586-13-1
Molekylformel C8H14O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-Methylcyclohexanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
LEDER CC1CCCCC1C(=O)O
IUPAC-namn 2-methylcyclohexane-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Formel vikt 142.0994
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.