Läs mer
2-metyl-1-morfolino-2-propanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10453753
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10453753 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10103602 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10453753 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01187CB
Kemiska identifierare
CAS 6105-75-5
Molekylformel C8H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 158.25
MDL-nummer MFCD01714129
InChI-nyckel JCXYZQUYVNLCTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-morpholinopropan-2-amine, 2-methyl-1-morpholin-4-yl propan-2-amine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-yl-ethylamine, 2-methyl-1-morpholino-2-propanamine, 4-2-amino-2-methylpropyl morpholine, morpholine, 4-2-amino-2-methylpropyl, morpholine, n-2-aminoisobutyl, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethyl amine, 4-morpholineethanamine, alpha,alpha-dimethyl
PubChem CID 201497
IUPAC-namn 2-metyl-l-morfolin-4-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(N)CN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-morpholino-2-propanamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 158.24
Procent renhet 97%