Läs mer
2-metyl-1-[N-metyl-N-(3,3-difenylpropyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Produktkod. 17953026
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17953026 100 mg
1 options
Produktkod. 17953026 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3441.080100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-metyl-1-[N-metyl-N-(3,3-difenylpropyl)amino] propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
CAS 100442-33-9
Analyt- eller komponentnamn 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H27 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3
LEDER CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O
IUPAC-namn 1-[3,3-difenylpropyl(metyl)amino]-2-metylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 297.43
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 297,2093 g/mol