Läs mer
2-Methyl-1-nitronaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1-nitronaphthalene |
| CAS | 881-03-8 |
| Molekylformel | C11H9NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00003914 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=[N+](C1=C2C=CC=CC2=CC=C1C)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.19 |
| Procent renhet | 98% |