Läs mer
2-Methyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1134335-04-8 |
| Molekylformel | C11H11NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c1-12-6-9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | CN1CC(C(=O)O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vikt | 205.0739 |