Läs mer
2-metyl-1-penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15400128
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400128 5 mL 5ml
15410128 25 mL 25ml
15420128 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53373.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 763-29-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
2-metyl-1-penten framställs från 2-metyl-1-penten. 2-metyl-1-penten används vid sampolymerisation av eten katalyserad av halvtitanocener utan bryggor. Isomeriseringen av 2-metyl-1-penten leder till anjonisk aktivering av ch-bindningar i olefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Methyl-1-penten framställs av 2-Methyl-1-penten. 2-metyl-1-penten används vid sampolymerisation av eten katalyserad av halvtitanocener utan bryggor. Isomeriseringen av 2-metyl-1-penten leder till anjonisk aktivering av ch-bindningar i olefiner.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 763-29-1
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.162
MDL-nummer MFCD00009405
InChI-nyckel WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-pentene, 2-methylpentene, 1-pentene, 2-methyl, 4-methyl-4-pentene, 2-methyl-pentene-1, unii-okc25o38mc, okc25o38mc, acmc-1bixb, 4-01-00-00841 beilstein handbook reference, c2h5ch2c ch3 =ch2
PubChem CID 12986
IUPAC-namn 2-metylpent-1-en
LEDER CCCC(=C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-pentene
Smältpunkt -136°C
Densitet 0.682
Kokpunkt 62°C
Flampunkt −27°C (−17°F)
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2288
Beilstein 1340499
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 84.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.