Läs mer
2-metyl-1-fenyl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485586
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485586 5 g 5g
11495586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20729.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-69-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
Det används i storskalig framställning av (R)- och (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylfenyl)etanol och även i bagerijästförmedlad asymmetrisk reduktion av kanelaldehydderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Den används i storskalig framställning av (R)- och (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylfenyl)etanol och även i ′bagerijästförmedlad asymmetrisk reduktion av kanelaldehydderivat.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-69-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00065000
InChI-nyckel GMDYDZMQHRTHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-phenyl-1-propanol, .alpha.-isopropylbenzyl alcohol, isopropyl benzyl alcohol, 2-methyl-1-phenylpropanol, benzenemethanol, .alpha.-1-methylethyl, 1-phenyl-2-methylpropyl alcohol, 1r-2-methyl-1-phenyl-propan-1-ol, phenylisopropylcarbinol, isopropylphenylcarbinol, acmc-20anr9
PubChem CID 95626
IUPAC-namn 2-metyl-l-fenylpropan-l-ol
LEDER CC(C)C(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-phenyl-1-propanol
Densitet 0.964
Kokpunkt 124°C to 125°C (15 mmHg)
Flampunkt 86°C (187°F)
Brytningsindex 1.513
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 150.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.