missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methyl-1-phenyl-1-propene (>85%), TRC

Produktkod. 30465040
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465040 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30465040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3328651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-phenyl-1-propene
CAS 768-49-0
Molekylformel C10 H12
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene, (2-methyl-1-propen-1-yl)-, Benzene, (2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Benzene, (2-methylpropenyl)- (6CI,7CI,8CI), Benzene, isobutenyl- (3CI), (2-Methyl-1-propen-1-yl)benzene, (2-Methyl-1-propenyl)benzene, (2-Methylpropenyl)benzene, 1,1-Dimethyl-2-phe
InChI formel InChI=1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
LEDER CC(=Cc1ccccc1)C
IUPAC-namn 2-methylprop-1-enylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 132.202
Formel vikt 132.094
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.