Läs mer
2-Methyl-1-phenyl-1-propene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1-phenyl-1-propene |
| CAS | 768-49-0 |
| Molekylformel | C10 H12 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Benzene, (2-methyl-1-propen-1-yl)-, Benzene, (2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Benzene, (2-methylpropenyl)- (6CI,7CI,8CI), Benzene, isobutenyl- (3CI), (2-Methyl-1-propen-1-yl)benzene, (2-Methyl-1-propenyl)benzene, (2-Methylpropenyl)benzene, 1,1-Dimethyl-2-phe |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=Cc1ccccc1)C |
| IUPAC-namn | 2-methylprop-1-enylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.202 |
| Formel vikt | 132.094 |