Läs mer
2-metyl-1-fenyl-2-propanol, 98+%
Produktkod. 11382256
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382256 100 g 100g
11392256 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03679.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-86-7 | C10H14O | 150,221 g/mol
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol används för att konfektera blomessenser, såsom lilja, narcissus, jasmin och keiskei och andra avancerade blomessenser. Dess ättiksyraester har en fräsch doft så att den har ett speciellt värde.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol används för att konfektera blomessenser, såsom lilja, narcissus, jasmin och keiskei och andra avancerade blomessenser. Dess ättiksyraester har en fräsch doft så att den har ett speciellt värde.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-86-7
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00004465
InChI-nyckel RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-phenyl-2-propanol, benzyldimethylcarbinol, 2-benzyl-2-propanol, phenyl-tert-butanol, dimethylbenzylcarbinol, dmbc, 1,1-dimethylphenylethanol, 1,1-dimethyl-2-phenylethanol, benzylpropyl alcohol, dimethyl benzyl carbinol
PubChem CID 7531
IUPAC-namn 2-metyl-l-fenylpropan-2-ol
LEDER CC(C)(CC1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Smältpunkt 23°C to 25°C
Densitet 0.974
Kokpunkt 215°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 100 g
Beilstein 1855608
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 150.22
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.