missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-1-phenylpropane-d14, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isobutylbenzene-D14 |
| CAS | 350818-58-5 |
| Molekylformel | C10 D14 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzene-d5, [2-(methyl-d3)propyl-1,1,2,3,3,3-d6]- (9 CI), [2-(Methyl-d3)propyl-1,1,2,3,3,3-d5]benzene-2,3,4,5,6-d5, 2-(Methyl-d3)-1-(phenyl-d5)propane-1,1,2,3,3,3-d5, Isobutylbenzene-d14, Isobutylbenzene-D14 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9 H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8D2,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.3044 |
| Formel vikt | 148.1974 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?