Läs mer
2-metyl-1-piperidino-2-propanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10689344
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10689344 250 mg 250mg
10421673 1 g 1g
10163324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10689344 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01185CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6105-74-4
Molekylformel C9H20N2
Molekylvikt (g/mol) 156.27
MDL-nummer MFCD05022423
InChI-nyckel IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-piperidin-1-yl propan-2-amine, 2-methyl-1-piperidino-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-yl-ethylamine, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl amine, 2-methyl-1-piperidin-1-yl-2-propanamine, 1,1-dimethyl-2-piperidinoethylamin, 1-piperidineethanamine,a,a-dimethyl, 1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethylamine
PubChem CID 2794702
IUPAC-namn 2-metyl-l-piperidin-l-ylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(N)CN1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-piperidino-2-propanamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 156.27
Procent renhet 97%