Läs mer
2-Methyl-1-propanol, 99.5%, Honeywell™
Produktkod. 15695800 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15695800 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15695800 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 5381321L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
0.995
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-propanol
CAS 78-83-1
Smältpunkt -108°C
Färg Colorless
Densitet 0.803g/mL at 25°C
Kokpunkt 108°C
Flampunkt 28°C (82.4°F)
Tändpunkt 801°F
Odör Characteristic
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (CH3)2CHCH2OH
MDL-nummer MFCD00004740
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1212
Beilstein 1730878
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Löslighetsinformation 70g/L at 20°C
InChI-nyckel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CO
IUPAC-namn 2-methylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.123
PubChem CID 6560
Ångdensitet 2.55 (vs air)
ChEBI CHEBI:46645
Formel vikt 74.12g/mol
Ångtryck 8.8mmHg (0°C), 8mmHg (20°C)
Procent renhet 0.995