Läs mer
2-metyl-1-propanol, 99+%, Extra Pure
Produktkod. 10746581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10746581 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10317860 1 L Glasflaska 1 L
10105353 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10746581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158280025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 SEK
    1613.55 SEK / 2.5 L
    Save 51.45 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
2-metyl-1-propanol, 99+%, C4H10O, CAS-nummer-78-83-1, 1-hydroxymetylpropan, 1-propanol, 2-metyl-1-propanol, 2-metylpropanol, i-butylalkohol, isobutanol, isobutylalkohol, isobutylalkohol, isobutylalkohol, isopropylkarbinol, 2,5 L, 99 % min. (GC), 01 373, 108 grader. C, 100.0, 99.0 | CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-83-1
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00004740
InChI-nyckel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-namn 2-metylpropan-1-ol
LEDER CC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-propanol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -108 °C
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 108 °C
Flampunkt 28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2OH
Brytningsindex 1,3945 till 1,3965
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 373
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Merck Index 15, 5176
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 95 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, aceton
Viskositet 4 Pas (20 °C)
Formel vikt 74.12
Ångtryck 11,7 mbar vid 20 °C
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.