Läs mer
2-Methyl-1-propanol, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haen
Produktkod. 15692840
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15692840 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15692840 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2704661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-propanol
Smältpunkt -108°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
Abs. max. 0.50 at 230 nm, max. 1.0 at 219 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 330 nm, max. 0.03 at 260 nm, max. 0.05 at 250 nm, max. 0.10 at 245 nm
CAS 78-83-1
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.803 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 28°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (CH3)2CHCH2OH
MDL-nummer MFCD00004740
UN-nummer UN1212
Beilstein 1730878
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Kokpunkt 108°C
InChI-nyckel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CO
IUPAC-namn 2-methylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.123
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Formel vikt 74.12
Procent renhet >99.45%
Kvalitet HPLC