Läs mer
2-Methyl-1-pyrroline, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376259
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376259 5 mL 5ml
11386259 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044853.AA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2-metyl-1-pyrrolin fungerar som monocyklisk imin. Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-32-2
Molekylformel C5H10N
Molekylvikt (g/mol) 84.14
MDL-nummer MFCD00128806
InChI-nyckel OZLJZWIVBYLSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-pyrroline, 3,4-dihydro-5-methyl-2h-pyrrole, 1pyrroline2methyl, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-5-methyl, pubchem9412
PubChem CID 70103
ChEBI CHEBI:78856
IUPAC-namn 5-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
LEDER C[C+]1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-pyrroline
Densitet 0.878g/mL
Kokpunkt 104°C to 105°C
Flampunkt 10°C (50°F)
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2733
Formel vikt 83.13
Fysisk form Liquid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.