Läs mer
2-metyl-1-pyrrolin, TRC
Produktkod. 30467773
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30467773 2.5 g
1 options
Produktkod. 30467773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3051652.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1-pyrroline
CAS 872-32-2
Molekylformel C5H9N
Kvantitet 2.5 g
Synonym 3,4-Dihydro-5-methyl-2H-pyrrole, 2-Methyl-1-pyrroline, 2-Methyl-delta1-pyrroline, 4,5-Dihydro-2-methyl-3H-pyrrole, 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
InChI formel InChI=1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3
LEDER CC1=NCCC1
IUPAC-namn 5-metyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol
Molekylvikt (g/mol) 83.13
Formel vikt 83.0735