Läs mer
2-Methyl-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido[3,4-b]indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido[3,4-b]indole |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2/c1-14-7-6-10-9-4-2-3-5-11(9)13-12(10)8-14/h2-5,13H,6-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 186.116 |