Läs mer
2-metyl-lH-imidazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10693413
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10693413 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10192934 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10549434 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10693413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01361DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 35034-22-1
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.116
InChI-nyckel ZWULFIBGPXWGFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-4-formylimidazole, 2-methylimidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-2-methyl-1h-imidazole, 2-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-2-methylimidazole, 2-methyl-4-imidazolecarboxaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2795878
IUPAC-namn 2-metyl-lH-imidazol-5-karbaldehyd
LEDER CC1=NC=C(N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 110.12