Läs mer
2-metyl-lH-imidazol-4-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652073
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10652073 1 g 1g
10009471 250 mg 250mg
11360747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10652073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02117DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 129486-91-5
Molekylformel C5H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 141.192
MDL-nummer MFCD03659724
InChI-nyckel MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
PubChem CID 2796714
IUPAC-namn 2-metyl-lH-imidazol-5-karbotioamid
LEDER CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 141.2
Procent renhet 97%