Läs mer
2-metyl-lH-imidazol-4-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11360747
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11360747 5 g 5g
10009471 250 mg 250mg
10652073 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11360747 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02117DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 129486-91-5
Molekylformel C5H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 141.192
MDL-nummer MFCD03659724
InChI-nyckel MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
PubChem CID 2796714
IUPAC-namn 2-metyl-lH-imidazol-5-karbotioamid
LEDER CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 141.2
Procent renhet 97%