Läs mer
2-metyl-1H-imidazol, Mikromol™
Produktkod. 18081990
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081990 100 mg
18071710 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18081990 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0252.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-metyl-1H-imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1H-imidazole
CAS 693-98-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Methyl-1H-imidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), Ondansetron Imp. F (EP), 2-Methyl-1H-imidazole, GR 55299X, BP Ondansetron Impurity F, Ph Eur Ondansetron Impurity F, 2-methylimidazole (GR 55299X), Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity F, Ondansetron Impurity F
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
LEDER Cc1ncc[nH]1
IUPAC-namn 2-metyl-1H-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 82.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 82,0531 g/mol