missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1'-Naphthoyl-2-methylindole |
| CAS | 80749-33-3 |
| Molekylformel | C20H15NO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Methanone','(2-methyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenyl-, (2-Methyl-1H-indol-3-yl)-1-naphthalenylmethanone, (2-Methyl-1H-indol-3-yl)(naphth-1-yl)methanone, 1'-Naphthoyl-2-methylindole, (2-Methyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15NO/c1-13-19(17-10-4-5-12-18(17)21-13)20(22)16-11-6-8-14-7-2-3-9-15(14)16/h2-12,21H,1H3 |
| LEDER | Cc1[nH]c2ccccc2c1C(=O)c3cccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | (2-methyl-1H-indol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.4 |
| Formel vikt | 285.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?