Läs mer
2-Methyl-1H-indol-5-amine, 97%
Produktkod. 10597893
Change view
:
Amber Glass Bottle; 1g
Produktkod.
10597893 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Produktkod. 10597893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC34875DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-1H-indol-5-amine
CAS 7570-49-2
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C9H10N2
MDL-nummer MFCD02093426
Kvantitet 1 g
Synonym 5-amino-2-methylindole, 2-methyl-5-aminoindole, 2-methylindole-5-ylamine, pubchem7273, acmc-209ozq, 2-methylindole-5-amine, 2-methyl-5-amino-1h-indole, bidd:gt0193, 5-amino-2-methyl-1h-indole, 2-methyl-1h-indol-5-ylamine
InChI-nyckel JQULCCZIXYRBSE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC2=CC(N)=CC=C2N1
IUPAC-namn 2-methyl-1H-indol-5-amine
Molekylvikt (g/mol) 146.19
PubChem CID 2733992
Formel vikt 146.19
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks